Learn More
Invitrogen™ Human BLMH ELISA Kit
Le BLMH humain quantifie le BLMH humain dans le sérum, le plasma et le surnageant.
654.00€ - 4995.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Ai035728 BH ; hydrolase de bléomycine ; hydrolase BLM ; BLMH ; BMH |
---|---|
Plage de dosage | 0,085 à 20 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,085 ng/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17135259
|
Invitrogen™
EH46RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17804160
|
Invitrogen™
EH46RBX10 |
10 x 96 tests |
4995.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194773
|
Invitrogen™
EH46RB |
96 dosages |
654.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le BLMH humain quantifie le BLMH humain dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement le BLMH humain naturel et recombinant.
The normal physiological role of BLM hydrolase is unknown, but it catalyzes the inactivation of the antitumor drug BLM (a glycopeptide) by hydrolyzing the carboxamide bond of its B-aminoalaninamide moiety thus protecting normal and malignant cells from BLM toxicity.Spécification
Ai035728 BH ; hydrolase de bléomycine ; hydrolase BLM ; BLMH ; BMH | |
0,085 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
BLMH | |
<10% | |
HRP | |
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl | |
BLMH | |
4 h 45 min |
0,085 à 20 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q13867 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |