Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA APRIL platine pour humain eBioscience™
Pour la détection quantitative de l’APRIL humain.
Marque: Invitrogen™ BMS2008TEN
2883.47 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes:
- Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’un anticorps polyclonal dirigé contre l’APRIL humaine
- Anticorps polyclonal anti-APRIL humaine conjugué à la biotine
- Streptavidine-HRP
- Étalon d’APRIL humaine lyophilisé, 100 ng/ml après reconstitution
- Diluant d’échantillon
- Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
- Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Films adhésifs
Description
Le test ELISA pour APRIL (Hu A PRoliferation-Inducing Ligand) humain quantifie l’APRIL Hu dans le sérum humain, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le APRIL humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’APRIL humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.Spécification
O75888 | |
0,4 ng | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
APRIL,CD256,TALL-2,TALL2,TNLG7B,TRDL-1,UNQ383/PRO715,ZTNF2 | |
8.1% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
3 h 10 min |
0,78-50,0 ng/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
8741 | |
7.1% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Tampon de lyse, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 50 μl | |
Antigène TNF 13, TALL 2, TRDL 1, CD256 | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche