Learn More
Proteintech™ Kit ELISA APOB humain
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’APOB endogène
Marque: Proteintech™ KE00158-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Reconnaît l’APOB humaine
- L’apoloprotéine B (APOB) est une protéine plasmatique qui se synthétise principalement dans le foie
- Essentielle pour l’assemblage des VLDL dans le foie et l’intestin
- Joue un rôle dans le métabolisme des lipides et du cholestérol
- Le gène APOB code deux isoprotéines par le biais de l’édition des ARNm (APOB-48 et APOB-100)
- APOB-100 : synthétisée par le foie et est essentielle pour l’assemblage des VLDL dans le foie
- APOB-48 : synthétisée par l’intestin grêle et est essentielle pour l’assemblage des chylomicrons dans l’intestin
- Niveaux d’APOB plasmatique associés à la maladie coronarienne
Procédé :
- Anticorps spécifiques à APOB pré-enduits sur des micropuits
- Protéine APOB dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à l’APOB humaine est ajouté pour détecter la protéine d’APOB humaine capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
NM_000384 | |
0,68 ng/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
3,9 à 250 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
338 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P04114 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 96TEST Human APOB ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine