Learn More
HUBER Unité d’échange de chaleur HTS PS5
Le système HTS compact offre à l’application un refroidissement à faible coût avec une pression et un débit stables. La machine est silencieuse, efficace et économe en énergie. L’échangeur thermique HTS est adapté à la régulation de la température des réacteurs biologiques, des condenseurs, des évaporateurs rotatifs, des pièges à vapeur, etc.
Marque:  HUBER 3070.0001.01
Code produit. 13312069
  • 9120.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
HTS PS5 avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Unité d’échange de chaleur
  • Plage de températures : 3°C à 95°C
  • Pouvoir réfrigérant à 20°C : 5kW
  • Pression de refoulement max. 2. 5 bar
  • Refoulement max. 25 l/min
  • Raccord de pompe : G3/4 mâle
  • Alimentation 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
  • Alarme générale via PoKo (contacts sans potentiel)
  • Surveillance de la température du débit
  • Surveillance du niveau
  • Fluide thermique - eau du circuit primaire 3/20°C (6 bars max.)
  • Fluide thermique - eau du circuit secondaire 3°C à 95°C
Spécification
Spécification
5°C à 40°C
5 kW (à 20°C)
Circulation
2,5 bars
± 0,1°C
280 mm
491 mm
230 V 1∼50/60 Hz
50/60 Hz
Ethernet
25 L/min
3°C à 95°C
HTS PS5
Oui
414 mm
26 kg
220/240 V