Learn More
BTX™ HT 96-well Electroporation Plate
HT 96-well Electroporation Plate for use with ECM 630 and ECM 830 Electroporation Systems.
500.00€ - 514.00€
Spécification
Format | 96-well |
---|---|
À utiliser avec (application) | Transfection de cellules de mammifères, transformation de bactéries et de levures, sélection de bibliothèques de pARNi et d’ADNc |
Gamme de produits | BTX Electroporation |
Type de produit | Electroporation Consumable |
Chambre d’électroporation | Plaque d’électroporation à 96 puits |
Code produit | Marque | Taille (métrique) de l’écart | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) de l’écart | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15477310
|
BTX™
450450 |
2 mm |
500.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15487310
|
BTX™
450452 |
4 mm |
514.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- 96-well disposable electroporation plate
- 2 mm gap
- 100 μL
- Coated
- 1 plate
Spécification
96-well | |
BTX Electroporation | |
Plaque d’électroporation à 96 puits | |
Sterile | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |
Transfection de cellules de mammifères, transformation de bactéries et de levures, sélection de bibliothèques de pARNi et d’ADNc | |
Electroporation Consumable | |
S/O | |
Banana to Pin Tip | |
Yes |