Learn More
Thermo Scientific™ Septums GC haute température
Marque: Thermo Scientific™ HT-12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Septa | |
Rouge | |
306°C max. |