Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 130°C à 370°C, alliage d’aluminium
Forme : Carré ; Taille : 11,8 x 11,8 in
Marque:  Gestigkeit Harry™ HT03
Code produit. 10411213
  • 1340.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plaque chauffante aluminium
• Contrôle température par thermostat
• Puissance de chauffe réglable 10 à 100%
• Usage continu
• Bonne conductibilité thermique
• Munie de pieds réglables pour mise à niveau et d'un câble d'alimentation de 1,7 m
• Supporte jusqu'à 100kg de charge
• Panneau de commande disposé sur la face avant la plus courte
• Alimentation 230V - 50Hz
• Thermostat de régulation
• Permet une régulation fine de la température de la plaque de chauffe. régulateur de puissance
• Puissance de chauffe réglable de 10 à 100%
• Le choix se fait en fonction de la température à atteindre et de la charge à thermostater
• Nous conseillons d'utiliser au départ la puissance maximale pour une montée rapide en température puis de réduire cette puissance pour maintenir la plaque à température constante
• Plaque 130-370°C
• Zone de chauffe séparée de l'électronique.
Spécification
Spécification
Plaque chauffante
230 V
11,8 x 11,8 in
24.3 lb.
1 800 w
Carré
Alliage d’aluminium
130°C à 370°C
11 kg
230 V, 1800 W