Learn More
Horst™ Conducteur chauffant flexible modèle HSS
Marque:  Horst™ 20907
Code produit. 10210212
  • 260.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fil chauffant haute protection 450°C
• Isolation par fibre de verre avec blindage
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 6mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Spécification
Spécification
6 m (L)
Tension ∼230 V
Conducteur chauffant flexible
6 m (L)
HSS