Learn More
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems
The all-round carefree package suitable for all HPLC and UHPLC systems.
Marque:  SCAT™ 307338
Code produit. 18626478
  • 836.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Protège votre système de toute contamination
  • Maintient les mélanges de solvants stables
  • Matériaux haute performance avec excellente résistance chimique
Le kit de sécurité connecte les tubulures en toute sécurité et bloque les vapeurs dangereuses. Les soupapes à air et les filtres d’échappement assurent une égalisation sûre de la pression sans sous-pression ou surpression dans les flacons de solvants et les récipients de déchets
Spécification
Spécification
Liquid Chromatography
4 x Safety Cap III, GL45, 8 x air valve, 1 x Safety Waste Cap, GL45, 1 x Exhaust filter L, V3.0, with splash guard and change indicator, service life 12 months, 1 x 5 litre canister, PE-HD, 4 x Laboratory bottle DURAN, GL45, 1000 ml, clear glass and round, with cap and pouring ring , 5 x PFA-fitting with integrated ferrule, 2.3 mm OD, violet, 5 x PFA fitting with integrated ferrule, 1.6 mm OD, green, 10 x PFA fitting with integrated ferrule, 3.2 mm OD, blue, 10 x PFA blind plug, 2 x connector, straight, 6 - 8 mm ID, 1 x connector, curved, 5.0 - 11.5mm ID, 1 x connector, angled, 9.5 - 10 mm ID
Complete Solvent Collection System
Any HPLC System
4
HPLC Supply and Disposal Set (12 Month), Non-Electrostatic Conductive