Learn More
Rotronic™ Kit thermo-hygromètre HP23-AW Set 40
Solution parfaite pour les mesures sur site, cet hygromètre est fourni dans une mallette de transport en ABS robuste et légère. Le kit thermo-hygromètre HP23-AW Set40 Rotronic™ comprend tout ce qui est nécessaire pour la mesure et le calibrage.
Marque: Rotronic™ HP23-AW-SET-40FS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument portable
- Sonde de mesure
- Porte-échantillon
- Récipient pour échantillons jetable
- Normes d’humidité (10 % hr, 35 % hr, 50 % hr, 80 % hr)
- Mallette de transport
Spécification
Kit hygromètre | |
Boîtier ABS | |
5 m | |
Instrument portable, sonde, porte-échantillons, récipient pour échantillons, normes d’humidité, mallette de transport |
Piles alcalines 9 V | |
270 x 70 x 30 mm | |
198 g |