Learn More
Honeywell™ Coquille Howard Leight™ Mach 1
Click to view available options
Coquilles Mach 1
Description
- La construction extrêmement légère offre un confort aux personnes les portant de manière intermittente ou sur une longue durée
- Conception diélectrique sûre pour tous les lieux de travail, en particulier les environnements électriques
- Réglage du bandeau pour la hauteur de coquille d’oreille
- Matériau de bandeau : POM - Acétal
- Matériau de la coquille : PP
- Matériau du coussinet d’oreille : PVC/PUR-E (polyuréthane)
- Conception de la coquille à profil bas
- Force de bandeau : 9,9N
- Poids : 136 g (0,3 lb.)
- Pour les environnements sonores compris entre 100 dB et moins 105 dB(A)
Compliance
- Homologué AS/NZS 1270:2002
- Numéro de licence 1133
Spécification
Spécification
Couleur | Noir, rouge |
ANSI S3.1974 | Oui |
Matériau du coussin | PVC/PUR-E |
Matériau du bandeau | POM - Acétal |
À utiliser avec (application) | Offre une protection adéquate contre le bruit à faible coût, pour tous les lieux de travail, en particulier les environnements électriques |
Taux de réduction sonore (NRR) | 18 dB |
Type de produit | 1 casque antibruit Mach |
Diélectrique | Oui |
Matériau | PP |
Modèle | Serre-tête |