Learn More
Cole-Parmer™ Hotplate Stirrer, 100°C to 450°C, Ceramic
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 12 x 12 in., Max. Sample Load: 40 lb.
1935.00€ - 2470.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Comprend Cordon 6 pieds avec fiche
Matériau du corps Céramique
Longueur (impériale) 17,5 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de positions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de positions Prix Quantité et disponibilité  
11796098
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™
51450-76
Multiple
1935.00€
1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11706108
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™
51450-78
Multiple
2470.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
Description
  • Unique U-shaped magnet holds stir bar tightly
  • Front-panel controls are positioned to prevent you from touching the Hotplate
  • Corrosion-resistant ceramic construction
  • Stepless speed control provides smooth stirring action to 1500 rpm
  • These multi-position stirrers offer more versatility than single-position stirrers
  • Available with up to nine stirring positions
  • Includes 6 ft. cord and plug
Spécification
Spécification
Céramique
Cordon 6 pieds avec fiche
17,5 in
11,43 cm
4,5 in
8 A
12 po
Carré
100 à 1 500 tr/min
230 V
Céramique
12 x 12 in
100°C à 450°C
30,48 cm
44,45 cm
Agitateur à plaque chauffante
18 kg