Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control and Thermostatic Controller
Hotplates with Performance Control and Thermostatic Controller for continuous operation. Electric hotplates with thermostatic temperature control and separate power controller for performance adjustment to the heating requirements.
Marque: Gestigkeit Harry HT32-400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plaques chauffantes électriques à température variable, avec ou sans régulateur thermostatique. Construction robuste pour une performance continue. plaque chauffante en alliage d’aluminium.
- En raison du système de chauffage à long terme asymétrique (les coins et les bords de la plaque chauffante sont soumis à plus de chaleur), une température uniforme est garantie sur toute la surface de chauffage.
- Isolation sans amiante. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable n° 1.4301 de haute qualité, la partie centrale étant en outre peinte en orange.
- Quatre pieds réglables assurent une stabilité supplémentaire Câble de raccordement d’une longueur d’environ 1,7 m, 230 volts/ 3 200 Watts avec fiche Schuko.
Spécification
Acier inoxydable | |
Plaque chauffante | |
Aluminium anodisé | |
26 kg | |
Contrôle des performances et contrôleur thermostatique |
592 x 442 x 170 mm | |
400 V | |
50°C à 300°C | |
4000 W |