Learn More
Cytiva RTG mélange de démarrage à chaud illustra™
Formulation pré-mélangée, pré-distribuée et stable à température ambiante offrant des performances robustes et fiables pour les applications PCR exigeantes dans lesquelles la haute spécificité et la haute sensibilité sont essentielles au succès
Marque: Cytiva 28-9040-91
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La séquestration d’amorce bloque efficacement plus de 99 % de l’activité de la polymérase lors de la configuration minimisant efficacement toute formation d’amorce ou d’amorce-dimère non spécifique
- La protéine d’activateur recombinante limite le risque de contamination par un mammifère associé aux anticorps de démarrage à chaud
- L’activation de démarrage à chaud rapide préserve l’intégrité de l’échantillon en évitant un traitement thermique précyclable étendu
- Le procédé de fabrication Ready-To-Go se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
- La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
Spécification
1,75 unité d’ADN polymérase recombinante PuReTaq, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisants, BSA et tampon de réaction. À température ambiante dans une housse avec un desséchant | |
RTG mélange de démarrage à chaud illustra | |
PCR standard | |
200 μl |
Tube | |
8 réactions | |
8 |