Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Essuie-mains plié HOSTESS™ Tela
Autoprésentation, présentés ouverts, prêts à l’emploi. Les essuie-mains pliés Kimberly-Clark™ HOSTESS™ Tela comprennent une pause toutes les sept feuilles pour arrêter la diffusion, ce qui contribue à réduire les coûts et les déchets.
Spécification
Type de produit | Petit essuie-main plié |
---|---|
Longueur (métrique) | 24 cm |
Certifications/Conformité | Écolabel européen |
Format | Pliage Tela |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les toilettes très fréquentées, par exemple dans les écoles et autres installations publiques où l’économie est importante |
Description
- Petits essuie-mains à 1 épaisseur
- Autoprésentation, présentés ouverts, prêts à l’emploi
- Une rupture toutes les sept feuilles arrête la diffusion et contribue à réduire les coûts et les déchets
- Idéal pour les toilettes très fréquentées : dans les écoles et autres installations publiques où l’économie est importante.
- Porte l’écolabel européen
Spécification
Petit essuie-main plié | |
Écolabel européen | |
Idéal pour les toilettes très fréquentées, par exemple dans les écoles et autres installations publiques où l’économie est importante | |
Small |
24 cm | |
Pliage Tela | |
1 épaisseurs |