Learn More
Buerkle™ Robinet d’arrêt pour tubulure de tuyau
Robinet d’arrêt pour tuyaux et tubulures : Buse simple à reflux avec embout de tuyau à deux faces.
8.00€ - 10.15€
Spécification
Type Robinet d’arrêt pour tuyaux et tubulures
Matériau HDPE
Pression 0,3 bars
Largeur (métrique) 7 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque S’adapte au D.I. de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque S’adapte au D.I. de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
10081722
Afficher les documents
Buerkle™
8614-0007
9 à 11 mm
8.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10178061
Afficher les documents
Buerkle™
8614-0009
de 12 à 15 mm
10.15€
1 pièce
En stock
Description
  • Buse simple à reflux avec embout de tuyau à deux faces
  • PEHD naturel
  • Résistant aux acides et aux produits chimiques
  • Résistant à la pression jusqu’à 0,3 bar
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt pour tuyaux et tubulures
HDPE
0,3 bars
7 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Robinet d’arrêt pour tubulure de tuyau