Learn More
Nickel Electro™ Tuyau à verrouillage isolé et enfichage rapide 2 m
Le tuyau à verrouillage isolé et enfichage rapide Nicke Electro™ est une tubulure flexible en PUR pour le raccordement aux ports d'entrée et de sortie des bains-marie à circulation Clifton™.
Marque:  Nickel Electro™ HS-2
Code produit. 12759735
  • 40.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Enfichage rapide
  • Verrouillage isolé
  • Flexible
  • À utiliser avec les bains-marie
Spécification
Spécification
4 mm
6 mm
Bains-marie
130°C
PUR
2 m
Flexible