Learn More
Buerkle™ Collier de serrage métallique Stop-It
Le collier de serrage métallique Stop-It Buerkle™ peut être utilisé chaque fois que le flux liquide ou gazeux circulant dans les tuyaux doit être régulé ou interrompu.
4.85€ - 12.65€
Spécification
Type | Collier de serrage Stop-It |
---|---|
Matériau | Acier galvanisé et aluminium |
Description | Extrêmement robuste et résistant à la chaleur |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11911601
|
Buerkle™
8619-0510 |
Tuyaux flexibles avec diamètre extérieur jusqu'à 10mm |
4.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11921601
|
Buerkle™
8619-0515 |
15 mm de dia. ext. Tuyaux flexibles |
6.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11931601
|
Buerkle™
8619-0520 |
20 mm de dia. ext. Tuyaux flexibles |
8.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11941601
|
Buerkle™
8619-0530 |
30 mm de dia. ext. Tuyaux flexibles |
12.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier et aluminium galvanisés
- Pour les tuyaux flexibles au Ø externe allant jusqu’à 10 mm, 15 mm, 20 mm et 30 mm
- Assurez-vous que le métal d’arrêt est extrêmement résistant à la chaleur et robuste
- La vis moletée du collier de serrage Stop-It permet un contrôle délicat et continu ou l’arrêt complet du débit, même sur des raccords de tuyaux existants
- Une grande partie du tuyau est compressée contre le crochet en acier solide pour éviter son endommagement
Spécification
Collier de serrage Stop-It | |
Acier galvanisé et aluminium | |
Extrêmement robuste et résistant à la chaleur |