Learn More
Lunettes-masques de sécurité V-Maxx Honeywell™
Click to view available options
Verres Fog-Ban transparents
Description
- Style enveloppant élégant pour un champ de vision clair à 180°
- Bandeau élastique ou en néoprène réglable
- Couvertures de lunettes-masques détachables disponibles pour prolonger la durée de vie des verres
- Recommandées pour les industries chimique, de la construction, de la fabrication et du soudage
- Protègent contre les dangers tels que l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, parmi d’autres
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Industrie automobile, bâtiments et travaux publics, agroalimentaire, nettoyage industriel, entretien des laboratoires |
Couleur de la monture | Transparent |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Matériau | Plastique |