Learn More
Sperian Protection™ Gants de protection thermique RAE8815
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
1
Description
- Convient à la manipulation de pièces chaudes dans les industries mécaniques ou du verre.
- 100 % coton brossé à l’intérieur et à l’extérieur pour offrir une meilleure isolation thermique et un confort optimisé.
- Doublure en coton pour plus de confort et d’absorption de la sueur.
- Pouce droit.
- Manchette en toile.
Specifications
Specifications
Certifications/Conformité | CE CATEGORY II Intermediary risks. EN 420-2003 EEC Basic standards, EN 388-2003 Mechanical hazards, EN 407-2004 Thermal hazards, EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number 0075/797/162/06/12/0490, EC Attestation Number 0075/797/162/06/12/0490 |
Classification | Dextérité :5 |
Matériau de la manchette | Canvas |
Cut Resistance Rating | 2 |
Finition externe | Coton brossé |
Matériau | Cotton |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 1 |
Temperature (Metric) Max | 200°C |
Doublure | Brushed Cotton Drill |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sperian Protection™ Gants de protection thermique RAE8815 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction