Learn More
Honeywell KCL™ Gants Honeywell KCL™ Vitoject™ 890
En Viton. Les gants Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 ont une qualité exceptionnelle et résistent aux produits chimiques. Les gants sont excellents pour travailler avec des produits chimiques agressifs.
173.41€ - 255.00€
Spécification
Certifications/Conformité | IFA 1301115 |
---|---|
Couleur | Noir |
Latex Free | Oui |
Matériau | Viton™ |
Type de produit | Gants |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10105374
|
Honeywell KCL™
089010111X |
10 |
185.93€
1 paire |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10115374
|
Honeywell KCL™
089011111X |
11 |
173.41€
1 paire |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10339264
|
Honeywell KCL™
089009111X |
9 |
255.00€
1 paire |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- NQA < 0,65
- Un ajustement lâche permet de porter des gants de protection thermique en dessous
- Peuvent être réutilisés après contamination par certains produits chimiques, après un nettoyage spécial (veuillez consulter les laboratoires KCL)
- Peuvent être combinés avec des vêtements de protection chimique
- Excellente dégradation faible
- Bonne résistance aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (produits pétrochimiques)
Spécification
IFA 1301115 | |
Oui | |
Gants | |
340 à 360 cm |
Noir | |
Viton™ | |
0,7 cm |