Learn More
Honeywell KCL™ Gants Honeywell KCL™ Vitoject™ 890
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Description
- NQA < 0,65
- Un ajustement lâche permet de porter des gants de protection thermique en dessous
- Peuvent être réutilisés après contamination par certains produits chimiques, après un nettoyage spécial (veuillez consulter les laboratoires KCL)
- Peuvent être combinés avec des vêtements de protection chimique
- Excellente dégradation faible
- Bonne résistance aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (produits pétrochimiques)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | IFA 1301115 |
Couleur | Noir |
Latex Free | Oui |
Matériau | Viton™ |
Poudré | Non poudrés |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 0,7 cm |
Longueur (métrique) | 340-360 cm |