Learn More
Sperian™ Lunettes-masques à verres transparents ARMAMAX AX™ Honeywell™
Offrant des niveaux élevés de confort et de soutien. Les lunettes-masques de sécurité à verres transparents ARMAMAX AX™ Honeywell™ Sperian™ s’adaptent confortablement sur les lunettes de prescription.
Marque: Sperian™ 1002221
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pratiques et durables
- Les panneaux latéraux translucides et les sections de protection frontale réduisent les lumières éblouissantes et les reflets
- Les branches incurvées et le pont de nez surélevé offrent un ajustement précis
- Disponible avec ou sans revêtement du verre dur
Spécification
ISO 9001/2000, EN 166 1F | |
Transparent | |
Masque OTG, utilisation générale et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques : Broyage, tournage, meulage | |
10/boîte |
Revêtement durci | |
Lunettes de protection des yeux et du visage | |
Transparent | |
Polycarbonate |