Learn More
Homopipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.27€ - 478.00€
Identifiants chimiques
CAS | 505-66-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.165 |
Numéro MDL | MFCD00006933 |
Clé InChI | FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine |
CID PubChem | 68163 |
Nom IUPAC | 1,4-diazépine |
SMILES | C1CNCCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11452398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15751.14 |
25 g |
54.27€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15751.22 |
100 g |
149.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15751.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’homopipérazine est utilisée pour préparer du 1,4-bis-(2 -thiazolyl)-1,4-diazacyloheptane en réagissant avec le 2-bromo-thiazole. Il agit comme intermédiaire pour le répaglinide et le chlorhydrate de fasudil. Il est également utilisé dans la préparation de récepteurs antagonistes H3 puissants qui sont utilisés pour le traitement des conditions neurodégénératives. De plus, il est utilisé dans les matériaux vésicants, cosmétiques, émulsifiants et énergétiques. Il agit comme un inhibiteur de corrosion pour le fer. Dans les produits pharmaceutiques, il est utilisé comme antipyrétique et réduit le sucre dans le sang, l’adiposité et a des effets calmants, antipsychotiques et anti-nerveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
505-66-8 | |
100.165 | |
FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N | |
68163 | |
C1CNCCNC1 |
C5H12N2 | |
MFCD00006933 | |
homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine | |
1,4-diazépine |
Spécification
Homopiperazine | |
38°C to 44°C | |
168°C to 170°C | |
Amine-like | |
MFCD00006933 | |
102711 | |
homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine | |
FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-diazépine | |
68163 | |
98% |
505-66-8 | |
0.95 | |
64°C (147°F) | |
C5H12N2 | |
UN3259 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
C1CNCCNC1 | |
100.165 | |
100.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H312
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H312-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-016-1
missing translation for 'rtecsNumber' : HM3850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Homopiperazine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Homopiperazine