Learn More
Chlorhydrate de homomorpholine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
209.04€ - 812.04€
Identifiants chimiques
CAS | 178312-62-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.607 |
Numéro MDL | MFCD02683070 |
Clé InChI | LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride |
CID PubChem | 23090214 |
Nom IUPAC | 1,4-oxazépane ; chlorhydrate |
SMILES | C1CNCCOC1.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21749.03 |
1 g |
209.04€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21749.06 |
5 g |
812.04€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Homomorpholine Hydrochloride is a useful synthetic intermediate. It is used to prepare homomorpholine oxazolidinone with antibacterial activities. It is also used to synthesize A2A adenosine receptor antagonists for the treatment of Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéLégèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Tenir à lʼécart des agents oxydants, de lʼeau et de lʼhumidité. Stocker sous atmosphère inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
178312-62-4 | |
137.607 | |
LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N | |
23090214 | |
C1CNCCOC1.Cl |
C5H12ClNO | |
MFCD02683070 | |
1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride | |
1,4-oxazépane ; chlorhydrate |
Spécification
Homomorpholine hydrochloride | |
158°C to 164°C | |
MFCD02683070 | |
1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride | |
LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-oxazépane ; chlorhydrate | |
23090214 | |
98% |
178312-62-4 | |
C5H12ClNO | |
Hygroscopic | |
Slightly soluble in water. | |
C1CNCCOC1.Cl | |
137.607 | |
137.61 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
RUO – Research Use Only