Learn More
Oxyde d’holmium(III), poudre ou grumeau beige, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
158.79€ - 448.23€
Identifiants chimiques
CAS | 12055-62-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Ho2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 377.86 |
Numéro MDL | MFCD00011053 |
Clé InChI | OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diholmium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011281.09 |
10 g |
158.79€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011281.18 |
50 g |
448.23€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Holmium(III) oxide iacts as colorants which is used for cubic zirconia and glass, as a calibration standard for optical spectrophotometers, as a specialty catalyst, phosphor and a laser material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12055-62-8 | |
377.86 | |
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3] |
Ho2O3 | |
MFCD00011053 | |
diholmium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Holmium(III) oxide | |
12055-62-8 | |
Poudre ou grumeau | |
Ho2O3 | |
Insoluble in water. Soluble in perchloric acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3] | |
377.86 | |
Odorless |
2360°C | |
Beige | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011053 | |
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N | |
diholmium(3+) trioxidandiide | |
377.86 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-015-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante