Learn More
Feuille d’holmium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .0.70 g/25 x 25 mm
303.00€ - 968.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-60-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ho |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.93 |
Numéro MDL | MFCD00011049 |
Clé InChI | KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym |
CID PubChem | 23988 |
ChEBI | CHEBI:49648 |
Nom IUPAC | holmium |
SMILES | [Ho] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11360679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000144.FF |
25 x 25 mm |
303.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000144.FI |
50 x 50 mm |
968.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-60-0 | |
164.93 | |
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N | |
23988 | |
holmium |
Ho | |
MFCD00011049 | |
atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym | |
CHEBI:49648 | |
[Ho] |
Spécification
Holmium | |
Argent à gris | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011049 | |
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N | |
holmium | |
23988 | |
Odorless |
7440-60-0 | |
Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur | |
Ho | |
atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym | |
[Ho] | |
164.93 | |
CHEBI:49648 | |
Silver gray foil |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-169-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only