Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fixation pour conducteurs souples
Fixation pour positionner les guides de lumière flexibles avec précision. À utiliser avec un bras articulé (158345) et une base (158340)
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400512
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPour une utilisation avec l’éclairage annulaire de série VisiLED sur fond noir./liliMaintenu en place par les vis M6 ou M8./li/ulSpécification
Portoir | |
60 to 70 mm | |
Éclairage annulaire de série VisiLED sur fond noir | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |
S’adapte aux vis M6 ou M8 | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
1 trou M6 |