Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fixation pour conducteurs souples
Fixation pour positionner les guides de lumière flexibles avec précision. À utiliser avec un bras articulé (158345) et une base (158340)
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400511
Code produit. 15733042
  • 98.70€ / 1 unité
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
ulliPour une utilisation avec l’éclairage annulaire de série VisiLED./liliMaintenu en place par les vis M6 ou M8./li/ul
Spécification
Spécification
Portoir
60 to 70 mm
Éclairage annulaire de série VisiLED
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340
S’adapte aux vis M6 ou M8
Éclairage de stéréomicroscopie
1 trou M6