Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Panneaux d’électrodes
Pour une utilisation avec les réservoirs de transfert TE 42 et TE 62
Marque: Hoefer™ TE23
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comes in gray or black electrode panels
- Type: Gray Electrode Panel
- Includes Banana plug and platinum wire
Spécification
Unité de transfert à mini cuve TE22 | |
Panneaux d’électrodes | |
Fiche banane et fil platine |