Learn More
Hoefer™ Plaque compacte pour support de coulage de gel multiple SE235
Plaque compacte pour support de coulage de gel multiple SE235
Marque: Hoefer™ SE237
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec support de coulage de gels multiple SE 235
- Matériau : Plastique acrylique
- Utilisé pour remplir l’espace dans le support si celui-ci ne contient pas le nombre maximum de gels
- Épaisseur de 6 mm
Spécification
Support de coulage de gel multiple SE235 | |
Acrylique | |
0,6 cm |
Plaque compacte | |
0,23 in |