Learn More
Hoefer™ Mini unité d’électrophorèse verticale SE260 Mighty Small II Deluxe
Combine les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour une analyse rapide des protéines et des acides nucléiques.
Marque:  Hoefer™ SE260-10A-1.0
Code produit. 15172345
  • 829.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Complet avec des accessoires de 1,0 mm
Spécification
Spécification
Mini unité d’électrophorèse verticale
Taille maximale de la plaque de verre :3,9 x 3,14 po (10 x 8 cm) ou 3,9 x 4,13 po (10 x 10,5 cm)
Accessoires de 1 mm
45°C