Learn More
Hoefer™ Système d’électrophorèse verticale grand format SE 900
Idéal pour une utilisation avec des bandelettes IPG de 24 cm dans la seconde dimension de l’électrophorèse en 2-D.
8630.38€
Spécification
Certifications/Conformité | EN61010-1, UL 61010-1, CSA C22.2, CE |
---|---|
Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
Température (impériale) maximale | 113°F |
Température (métrique) maximale | 45°C |
Température (métrique) de stockage | 15°C à 30°C |
Includes: Buffer chamber with pumps, safety lid with leads, gel rack, 10 ft. tubing, two pair recirculation bath connectors, drain connector, seven tubing clamps, gel seal, wonder wedge plate separation tool
Mfr. No. SE900-1.0 also includes: Multicaster with ported face plate, six red spring clamps, two thumb screws, ten divider sheets, filler plug, cassette blank, gel seal, six glass hinge casettes
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11995368
|
Hoefer™
SE900-1.0 |
Réservoir de séparation, kit de tubulure, couvercle avec câbles haute tension, support de gel multiple, rack PAGE interne, cassettes en verre à charnière |
8630.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fonctionne pour 1-6 gels
- Utilise des cassettes à charnière pour des fronts de colorant simples et pratiques
- Facile à utiliser— sans pinces, sans pièces détachées, orifice de vidange inférieur
- Utilise une pompe interne pour une distribution uniforme de la température
- Compatible avec un refroidisseur/recycleur pour un refroidissement actif
Certifications
UL61010-1, CSAC22.2 nº 61010-1, EN61010-1 :2001, marquage CE
Spécification
EN61010-1, UL 61010-1, CSA C22.2, CE | |
113°F | |
15°C à 30°C | |
9,84 in | |
25 cm | |
7,87 in | |
7,87 in | |
29,98 lb | |
600 V | |
1000 mA |
Jusqu’à 80 % | |
45°C | |
16,92 in | |
43 cm | |
16,92 in | |
43 cm | |
20 cm | |
13,6 kg | |
150 w |