Learn More
Hoefer™ Systèmes d’électrophorèse verticale série SE600 : Système Basic
L’échangeur de chaleur intégré maintient une température comprise entre 1° et 45°C (33,8° et 113°F) pour des cycles plus rapides avec des résultats de qualité supérieure
Marque:  Hoefer™ SE600
Code produit. 11935418
  • 1835.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Offre une construction durable pour des décennies de performances éprouvées
  • Faire fonctionner simultanément un gel ou deux gels, quatre avec des plaques de séparation en option
  • Produire des couloirs rectiligne et des bandes nettes et bien définies— sans “smiling”
  • Fournir deux mécanismes pour dissiper la chaleur
  • Les sandwichs de gel sont complètement immergés dans le tampon inférieur afin que la chaleur soit transférée uniformément des deux côtés du gel
  • Un échangeur de chaleur suspendu verticalement dans la chambre inférieure refroidit ou chauffe le tampon de manière uniforme
Convient à la dénaturation et à l’électrophorèse sur gel d’agarose en polyacrylamide natif, 2-D, focalisation isoélectrique
Certifications
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, Certification CE, EN61010-1
Spécification
Spécification
En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Chambre à tampon inférieure, chambre à tampon supérieure, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, échangeur de chaleur, plaques en verre, ensembles de pinces, cames, joints à fentes pour chambre à tampon supérieure, double support de coulage de gel avec base de mise à niveau, niveau à bulle, joints laminés pour
45°C
169,07 oz.
12,59 in
32 cm
11,41 in
29 cm
50 w
Jusqu’à 80 %
113°F
15°C à 30°C
5000 ml
7,08 in
18 cm
6,29/3,14 po.
1000 V
500 mA
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Hoefer™ Systèmes d’électrophorèse verticale série SE600 : Système Basic > SE600 Basic