Learn More
Hoefer™ Système d’électrophorèse vertical SE600 Chroma
L’échangeur de chaleur intégré maintient une température comprise entre 1° et 45°C (33,8° et 113°F) pour des cycles plus rapides avec des résultats de qualité supérieure
Marque: Hoefer™ SE600X-15-1.5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- SE600 Chroma possède deux poignées latérales intégrées et des contours arrondis qui facilitent la manipulation, le levage, l’introduction d’échantillons et le démontage
- Faire fonctionner simultanément un gel ou deux gels, quatre avec des plaques de séparation en option
- Produire des couloirs rectiligne et des bandes nettes et bien définies— sans “smiling”
- Fournir deux mécanismes pour dissiper la chaleur
- Les sandwichs de gel sont complètement immergés dans le tampon inférieur afin que la chaleur soit transférée uniformément des deux côtés du gel
- Un échangeur de chaleur suspendu verticalement dans la chambre inférieure refroidit ou chauffe le tampon de manière uniforme
Convient à la dénaturation et à l’électrophorèse sur gel d’agarose en polyacrylamide natif, 2-D, focalisation isoélectrique
Certifications
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, Certification CE, EN61010-1
Spécification
EN 61010-1, UL 61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Chambre à tampon inférieure, chambre à tampon supérieure, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, échangeur de chaleur, plaques en verre, ensembles de pinces, cames, joints à fentes pour chambre à tampon supérieure, double support de coulage de gel avec base de mise à niveau, niveau à bulle, joints laminés pour | |
45°C | |
0,05 in | |
169,07 oz. | |
12,59 in | |
32 cm | |
11,41 in | |
29 cm | |
14 cm | |
50 w |
Jusqu’à 80 % | |
113°F | |
15°C à 30°C | |
0,15 cm | |
5000 ml | |
7,08 in | |
18 cm | |
6,29/3,14 po. | |
5,51 in | |
1000 V | |
500 mA |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hoefer™ Système d’électrophorèse vertical SE600 Chroma > SE600X Chroma
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu