Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 260, espaceurs en T
À utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale SE 260
56.35€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale SE 260, MiniVE™ |
---|---|
Type | Espaceur en forme de T |
Matériau | PVC |
Longueur (métrique) | 10,5 cm |
Largeur (métrique) | 0,1 cm |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12014637
|
Hoefer™
SE2619T-2-.75 |
0,07 cm | Gris |
56.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12024657
|
Hoefer™
SE2619T-2-1.5 |
0,15 cm | Gris |
56.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12029817
|
Hoefer™
SE2619T-2-1.0 |
0,1 cm | Blanc |
56.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PVC
- Longueur : 10,5 cm
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale SE 260, MiniVE™ | |
PVC | |
0,1 cm |
Espaceur en forme de T | |
10,5 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 260, espaceurs en T