Learn More
Hoefer™ Rack pour plaque de gel
Compatible avec système d’électrophorèse verticale SE900
Marque: Hoefer™ SE914
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Peut contenir jusqu’à 14 cassettes de gel grand format.
Spécification
Jusqu’à 14 cassettes de gel grand format | |
Système d’électrophorèse verticale grand format SE 900 | |
Rack pour plaque de gel |