Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse verticale réfrigérée par l’air
Unité compacte, robuste et économique idéale pour les laboratoires d’enseignement accueillant de nombreux utilisateurs
Marque: Hoefer™ SE400
Includes: Chambre pour tampon inférieure et support de coulage sur base de mise à niveau, chambre pour tampon supérieure, couvercle avec câbles, deux plaques en verre 18 x 16 cm, deux ensembles de pinces de 16 cm, deux cames, joint pour gel.
Description
Cette unité réfrigérée par l’air, économique est idéale pour les laboratoires d’enseignement et pour les laboratoires nécessitant de nombreuses unités. Elle rend également abordable le besoin d’utiliser les gels dans des conditions différentes lorsque le contrôle de la température n’est pas cruciale.
- Unité verticale de gel en plaque Sturdier
- Faire migrer un gel en plaque de 18 x 16 cm à la fois ou deux à la fois avec le kit sandwich Club accessoire
- Facile à mettre en place et utiliser ; sans danger pour l’opérateur
- Les pièces moulées de précision s’adaptent facilement ensemble
- L’assemblage de sandwichs de gel prend deux minutes
- Les sandwichs sont étanches sans utiliser de ruban adhésif ou de graisse dans le support de coulage intégré
- Le couvercle de sécurité spécialement conçu empêche tout contact accidentel avec le tampon
- La construction robuste moulée par injection est synonyme de durabilité de l’unité
- Les plaques, pinces, espaceurs et peignes sont interchangeables grâce aux accessoires SE600
- La fonction sandwich Club permet d’économiser de l’espace et de l’argent ; Grâce à une plaque de séparation spéciale, deux gels 18 x 16 cm sont mis sous tension simultanément
- Peignes et espaceurs vendus séparément
- Taille de la plaque : 18 x 16 cm
- Espaceurs : 0,75, 1,0 et 1,5mm
- Réglages maximums de l’alimentation : 500 V, 60 mA et 20 W
- Dimensions : 10 x 9,4 x 5 po. (28 x 24 x 13 cm)
Spécification
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Lower buffer chamber/casting stand on leveling base with high voltage leads, upper buffer chamber, safety lid with electrodes, glass plates, clamp assemblies, cams, slotted gasket for upper buffer chamber, bubble level, laminated gasket for casting stand, spacer mate alignment template, wonder wedge-plate separation tool, gel seal | |
45°C | |
3,66 oz. | |
9,44 po | |
24 cm | |
11,02 po | |
28 cm | |
15 cm | |
20 w |
Jusqu’à 80 % | |
113°F | |
15°C à 30°C | |
700 ml | |
7,08 in | |
18 cm | |
6,29 po | |
5,9 po | |
500 V | |
60 mA |