Learn More
HNHA
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64917.MA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Un analogue SAHA perméable aux cellules à base d(hydroxyamide qui inhibe puissamment l’activité de l’histone désacétylase (HDAC).Spécification
10 mg | |
Un analogue SAHA perméable aux cellules à base d(hydroxyamide qui inhibe puissamment l’activité de l’histone désacétylase (HDAC) | |
C17H21NO2S | |
Histone Deacetylase Inhibitor VI | |
Signal Transduction Reagent |
2°C à 8°C | |
926908-04-5 | |
303.42g/mol | |
Light Sensitive | |
Solide cristallin |