Learn More
HMGCL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène HMGCL
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16836664
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16898-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16826664
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16898-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The protein encoded by this gene belongs to the HMG-CoA lyase family. It is a mitochondrial enzyme that catalyzes the final step of leucine degradation and plays a key role in ketone body formation. Mutations in this gene are associated with HMG-CoA lyase deficiency. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
HMGCL
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P35914, P38060, P97519
15356, 3155, 79238
HMGCL Fusion Protein Ag10426
Primary
-20°C
HMGCL
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HL, HMG CoA lyase, HMGCL
HMGCL
IgG
Antigen Affinity Chromatography