Learn More
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12013029
|
Epredia™
152510 |
Adaptateur I |
207.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12023029
|
Epredia™
152520 |
Adaptateur S |
121.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12033029
|
Epredia™
152530 |
Adaptateur R |
82.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12067229
|
Epredia™
715810 |
Platine pour échantillons F (plate) |
64.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Utilisez ces accessoires pour microtomes à lame vibrante Thermo Scientific™ HM 650V avec le microtome à lame vibrante Thermo Scientific™ HM650V.
Plateau à tampon standard :- Maintien des platines en position à l’aide d’un aimant
- Remplissage du plateau avec tous tampons et solutions à base d’eau
- À utiliser pré-refroidi dans le plateau à tampon standard pour le refroidissement des tissus
- À utiliser gelé avec la solution tampon pour empêcher la solution tampon gelée de gonfler
- Grossissement : 2,5x
- Déplaçable, orientable et transportable pour une visualisation optimale
- Adaptateur et éclairage inclus
- Oculaires : 10x
- Lentille supplémentaire : 0,63x
- Plage de grossissement du zoom : 4,1 à 31,5x
- Adaptateur de microscope pour une vue inclinée de l’échantillon
- Mécanisme pivotant, entraînement vertical et vue horizontale
- Faisceau de fibres 3,5 mm
- Guide-lumière col de cygne, 50 mm de long
- Guide-lumière flexible, 750 mm de long
- Forte intensité lumineuse
- Adaptateur pour KL200 (réf. 760317) inclus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Microtome à lame vibrante HM 650V, platine de positionnement F (plate) pour les échantillons ou tissus de taille moyenne à grande (de 10 mm à 45 mm)