Learn More
Epredia™ Accessoires pour microtomes à lame vibrante HM 650V
Marque: Epredia™ 350220
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plateau tampon standard
- Maintient les plateaux en place à l’aide d’un aimant
- Remplissez le plateau avec tous les tampons et solutions à base d’eau
- Utilisez un système pré-réfrigéré dans le plateau tampon standard pour le refroidissement des tissus
- Utilisez un système congelé avec la solution tampon pour empêcher le gonflement de la solution tampon congelée
- Grossissement 2,5X
- Déplacez-la et faites-la pivoter pour une position de visualisation optimale
- Comprend un adaptateur et un éclairage
- Oculaires : 10X
- Lentille supplémentaire : 0.63X
- Plage de grossissement du zoom : 4,1 à 31,5X
- Adaptateur pour microscope pour une vue inclinée de l’échantillon
- Vue horizontale et entraînement vertical et mécanisme de pivotement
- Faisceau de fibres de 3,5 mm
- Guide lumineux à col de cygne : 50 mm de long
- Guide lumineux flexible : 750 mm de long
- Forte intensité lumineuse
- Adaptateur inclus pour le KL200 (760317)
Spécification
Colle cyanoacrylique |