Learn More
HLA class I ABC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène HLA class I ABC
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16854334
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15240-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16844334
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15240-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
HLA-class I major histocompatibility (MHC) antigens are intrinsic membrane glycoproteins expressed on nucleated cells and noncovalently associated with an invariant beta2 microglobulin. They carry foreign determits important for immune recognition by cytotoxic T cells, thus important for anti-viral and anti-tumour defence. Human HLA-class I antigens are represented by HLA-A, HLA-B and HLA-C molecules.
Spécification
Spécification
HLA class I ABC
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P30443
3105
HLA class I ABC Fusion Protein Ag7370
Primary
-20°C
HLA-A
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HLA A, HLA class I, HLA class I (HLA-A), HLA class I ABC, HLA-A, MHC class I antigen A*3
HLA-A
IgG
Antigen Affinity Chromatography