Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de HIV
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
48.52€ - 106.00€
Spécification
Couleur | Blanc à blanc cassé |
---|---|
Forme | Lyophilisé |
Poids moléculaire | 1091.30 |
Conditions de stockage | -30° to -10°C |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Blanc à blanc cassé | |
Lyophilisé | |
1091.30 | |
-30° to -10°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche