Learn More
Cytiva Colonnes Q IEX XL Sepharose HiTrap™
Optimisée pour une capture rapide et pratique des protéines à petite échelle
Marque: Cytiva 17-5158-01
158.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Pour les séparations de groupes, les concentrations et le nettoyage des échantillons
- Pratique et abordable pour des séparations rapides et faciles, seules ou connectées en série
- Capacités de liaison élevées avec débits élevés
- Les milieux sont constitués de longues chaînes de dextrane couplées à une matrice agarose robuste et fortement réticulée à 6 %
- Les chaînes de dextrane augmentent l’exposition des groupes chargés pour des capacités de chargement élevées
Spécification
HiTrap Q XL | |
<4 ml/min. | |
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol | |
1 mL |
0,2 in | |
Les colonnes HiTrap Q XL sont des échangeurs d’anions forts préconditionnés avec milieux Q Sepharose XL, optimisés pour la capture rapide et pratique des protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie à échange d’ions (IEX). | |
7 mm | |
5 x 1 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiTrap Q XL 1 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol