Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Octyl FF
Colonnes pré-conditionnées pour des séparations pratiques et rapides
245.00€ - 520.00€
Spécification
Type de produit | HiTrap Octyl FF |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle |
Hauteur (impériale) | 0,984 in |
Hauteur (métrique) | 25 mm |
Type de ligand | Octyl |
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Quantité | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Quantité | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10722817
|
Cytiva
17-1359-01 |
1 ml | 7 mm | 5 x 1 ml | lt; 1 ml/min |
245.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11515035
|
Cytiva
17-5196-01 |
5 ml | 16 mm | 5 x 5 ml | lt; 5 ml/min |
520.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conception flexible pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Disponibles en taille 1 ml et 5 ml
- Débits élevés et hautes capacités
- Facilité de mise à l’échelle grâce à la connexion de colonnes en série
- Débits maximaux : 4 ml/min pour les colonnes de 1 ml et 20 ml/min pour les colonnes de 5 ml
Spécification
HiTrap Octyl FF | |
0,984 in | |
Octyl | |
Octyl Sepharose 4 Fast Flow | |
45 à 165 micro;m | |
Agarose réticulé à 4°% |
Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle | |
25 mm | |
Polypropylène | |
5 bar [0,5 MPa] (70 psi) | |
3 à 13 | |
4deg;C à 30deg;C, éthanol à 20 % |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- hitrap octyl FF
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol