Learn More
Cytiva Colonnes HP activées au NHS HiTrap™
Couple facilement les ligands contenant des amines primaires. Les colonnes HP HiTrap™ de Cytiva activées par NHS sont préconditionnées avec le Sepharose™ haute performance activé par NHS.
225.00€ - 258.00€
Spécification
Granulométrie | 34 μm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC |
Type de produit | NHS-Activated HP Column |
À utiliser avec (application) | Chromatographie d’affinité préparative, couplage facile des ligands contenant des amines primaires |
Hauteur (impériale) | 0,98 in |
Includes: Instructions complètes d’utilisation et d’optimisation des méthodes complètes, divers connecteurs pour seringue, pompe péristaltique et systèmes de chromatographie
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10320075
|
Cytiva
17-0716-01 |
1 ml | 0,7cm | 4°ml/min | 5 x 1 ml |
258.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11708478
|
Cytiva
17-0717-01 |
5 ml | 1,6cm | 20°ml/min. | 1 x 5 ml |
225.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Préconditionnés avec un milieu haute performance Sepharose™ activé par NHS pour le couplage des ligands via des amines primaires à un pH proche du pH neutre
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Degré de substitution : 10 μmol NHS/ml de milieu
- Livré en 100 % isopropanol pour protéger les groupes actifs
- Stable dans la gamme de pH 3 à 12, en fonction du ligand
- Granulométrie moyenne : 34 μm
Spécification
34 μm | |
NHS-Activated HP Column | |
0,98 in | |
Milieu 10 mu;M de groupes NHS/ml | |
42 psi | |
6°% d’agarose hautement réticulé |
Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC | |
Chromatographie d’affinité préparative, couplage facile des ligands contenant des amines primaires | |
2,5cm | |
PP | |
3 à 12 | |
De 4° à 8°C |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol