Learn More
Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose™ FF
Pour une utilisation en chromatographie. HiTrap™ IgG Sepharose™ FF de Cytiva Lifescience est stable pour tous les tampons aqueux couramment utilisés.
Marque: Cytiva 90100397
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3-10
- Spécification de pression/débit : Matrice de base : 250-400 cm/h,100 kPa, colonne XK 50/60, hauteur du lit 25 cm
- Dimensions du lit : 7 mm × N/A.
- Dia. int. de colonne : 7 mm
Spécification
90 μm | |
Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH 3-10, nettoyage pour la stabilité du pH 3-10, stabilité du pH, CIP 3-10 | |
Conditionnement pour colonnes de chromatographie | |
PP |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol