Learn More
Cytiva Colonnes HP héparine HiTrap™
Purifie des protéines liant l’ADN, des facteurs de coagulation, des lipoprotéines et des facteurs de synthèse protéique. Les colonnes HP Héparine HiTrap™ de Cytiva sont préconditionnées avec de l’héparine Sepharose™ hautes performances pour une purification haute résolution.
Marque: Cytiva 17-0407-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stable dans la gamme de pH de 5 à 10
- Tolère les tampons aqueux couramment utilisés
- Le milieu haute performance de l’héparine Sepharose relie le ligand d d’héparine porcine à 6 % d’agarose par amination réductrice
Spécification
5 x 5 ml | |
34 μm | |
5 ml | |
1,6cm | |
0,98 in | |
10 mg d’héparine/ml de milieu | |
42 psi | |
6°% d’agarose hautement réticulé | |
4° à 30°C |
<20°ml/min. | |
Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC | |
Heparin HP Column | |
Purification de l’antithrombine III, des facteurs de coagulation et d’autres protéines plasmatiques | |
2,5cm | |
PP | |
5 à 10 | |
Protéines de liaison de l’ADN, facteurs de coagulation, lipoprotéines et facteurs de protéosynthèse |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol