Learn More
Fisherbrand™ Cassettes d’enrobage / de traitement pour biopsie Histosette™ II avec couvercle et base combinés
Les cassettes d’enrobage / de traitement pour biopsie Fisherbrand™ Histosette™ II avec couvercle et base combinés s’ouvrent et se ferment aussi souvent que nécessaire : les cassettes se verrouillent toujours en toute sécurité.
Spécification
Angle de la face d’écriture | 45° |
---|---|
Type de pores | Fentes |
Matériau | Plastique |
Type de bouchon | Couvercle combiné |
Description
- Les cassettes en plastique jetables contiennent des échantillons de tissus pendant l’enrobage, le traitement et le stockage
- Moulés à partir d’un polymère haute densité spécial résistant à l’action chimique des solvants histologiques
- Des fentes efficaces de circulation optimisent l’échange de liquide et assurent un drainage adéquat
- Le couvercle intégré en une seule pièce élimine le besoin de couvercles en acier séparés
- La surface d’écriture antérieure est inclinée à un angle de 45°, ce qui rend la cassette plus adaptée pour une utilisation avec certains types d’instruments d’étiquetage
Spécification
45° | |
Fentes | |
Plastique | |
Couvercle combiné |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cassettes d’enrobage / de traitement pour biopsie Histosette™ II avec couvercle et base combinés